Merck
53099
Supelco
Butyryl-L-carnitine-(N-methyl-d3)
analytical standard
Synonim(y):
(2R)-3-Carboxy-N,N-dimethyl-N-(methyl-d3)-2-(1-oxobutoxy)-1-propanaminium inner salt, Butanoyl-(methyl-d3)-L-carnitine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11D3H18NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
234.31
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
Próba
≥97.0% (TLC)
aktywność optyczna
[α]/D -20±2°, c = 0.1 in H2O
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
zakres etykietowania
≥99.0%
Zastosowanie
clinical testing
Format
neat
temp. przechowywania
−20°C
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)