Merck
730904
Sigma-Aldrich
Isovaleryl-DL-carnitine-(N,N,N-trimethyl-d9) hydrochloride
99 atom % D, 98% (CP)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12D9H15ClNO4
Masa cząsteczkowa:
290.83
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352108
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % D
Próba
98% (CP)
Formularz
powder
przesunięcie masy
M+9
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[Cl-].[2H]C([2H])([2H])[N+](CC(CC(O)=O)OC(=O)CC(C)C)(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C12H23NO4.ClH/c1-9(2)6-12(16)17-10(7-11(14)15)8-13(3,4)5;/h9-10H,6-8H2,1-5H3;1H/i3D3,4D3,5D3;
Klucz InChI
HWDFIOSIRGUUSM-WTUXFOGGSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)