Kluczowe dokumenty
55107
Palmitoyl-L-carnitine-(N-methyl-d3)
analytical standard
Synonim(y):
(2R)-3-Carboxy-N,N-dimethyl-N-(methyl-d3)-2-[(1-oxohexadecyl)oxy]-1-propanaminium inner salt, L-Carnitine-(methyl-d3) hexadecanoyl ester, Hexadecanoyl-L-carnitine-(N-methyl-d3)
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
Próba
≥97.0% (TLC)
aktywność optyczna
[α]/D -15.0±2.0°, c = 0.1 in methanol
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
zakres etykietowania
≥99.0%
Zastosowanie
clinical testing
Format
neat
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[O-]C(C[C@@H](OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)C[N+](C)(C([2H])([2H])[2H])C)=O
InChI
1S/C23H45NO4/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-23(27)28-21(19-22(25)26)20-24(2,3)4/h21H,5-20H2,1-4H3/t21-/m1/s1/i2D3
Klucz InChI
XOMRRQXKHMYMOC-LHPFAIHXSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)