567517-U
Discovery® HS F5 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, HPLC Column
Synonim(y):
Kolumna HPLC Discovery Pentafluorofenyl PFP
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
Discovery® HS F5 HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
Materiały
stainless steel column
Poziom jakości
agency
suitable for USP L43
linia produktu
Discovery®
Właściwości
endcapped
producent / nazwa handlowa
Discovery®
opakowanie
1 ea of
zakres etykietowania
12% Carbon loading
Parametry
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
metody
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
dł. × śr. wewn.
25 cm × 4.6 mm
powierzchnia
300 m2/g
pokrycie powierzchni
4 μmol/m2
zanieczyszczenia
<10 ppm metals
Matryca
silica gel, high purity, spherical particle platform
fully porous particle
grupa aktywna macierzy
PFP (pentafluorophenyl) phase
wielkość cząstki
5 μm
wielkość porów
120 Å
Zakres roboczy pH
2-8
Zastosowanie
food and beverages
metoda separacji
reversed phase
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Generally, bases are retained longer on the HS F5 than on a C18. Increasing the organic content of a C18 separation 5 to 10 percent will generally provide similar retention on an HS F5. Results with other compounds are highly variable. However, it is generally true that solutes with log Po/w values less than 2.5 will be retained longer on HS F5 compared to a C18. The degree of difference is highly solute dependent.
Zastosowanie
- Oznaczanie 6-hydroksy-1-metylo-1,2,3,4-tetrahydro-beta-karboliny, 5-hydroksytryptaminy i kwasu 5-hydroksyindolooctowego w mózgach szczurów noworodków przy użyciu wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją elektrochemiczną...: Badanie to podkreśla zastosowanie kolumny 891 HS F5 HPLC do czułego wykrywania związków neuroaktywnych w próbkach mózgu noworodków szczurów, pogłębiając naszą wiedzę na temat rozwoju neurologicznego i dynamiki neuroprzekaźników (Mao et al., 2009).
- Zalety fazy stacjonarnej pentafluorofenylopropylowej w porównaniu z konwencjonalną fazą stacjonarną C18 - zastosowanie do analizy acetonidu triamcynolonu...: Badania te prezentują doskonałą wydajność kolumny 891 HS F5 HPLC w analizie preparatów kortykosteroidowych, zapewniając wgląd, który może prowadzić do poprawy metodologii analitycznych w analizie farmaceutycznej (Havlikova et al., 2008).
- Oznaczanie alkaloidów efedryny w naturalnych produktach Ephedra przy użyciu HPLC na pentafluorofenylopropylowej fazie stacjonarnej: Wykorzystuje kolumnę 891 HS F5 HPLC do precyzyjnego i wydajnego rozdzielania alkaloidów efedryny, przyczyniając się do bezpieczniejszego i skuteczniejszego stosowania efedryny w suplementach ziołowych (Pellati i Benvenuti, 2008).
- Szybka analiza wysokosprawnej chromatografii cieczowej alkaloidów fenetyloaminowych w naturalnych produktach cytrusowych na pentafluorofenylopropylowej fazie stacjonarnej...: Wykazuje skuteczność kolumny 891 HS F5 HPLC w szybkiej analizie alkaloidów fenetyloaminowych, zwiększając kontrolę jakości suplementów diety na bazie owoców cytrusowych (Pellati i Benvenuti, 2007).
- Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z fotodiodą UV, fluorescencją i detekcją spektrometryczną mas do jednoczesnego oznaczania galantaminy i jej metabolitów fazy I w próbkach biologicznych...: W badaniu tym wykorzystano kolumnę 891 HS F5 HPLC do jednoczesnego ilościowego oznaczania galantaminy i jej metabolitów, wspomagając profilowanie farmakokinetyczne tego leku na chorobę Alzheimera (Malakova et al., 2007).
Cechy i korzyści
- Unique selectivity
- Similar retention to C18 (sometimes requires stronger mobile phase)
- Excellent peak shape
- Stable, low-bleed LC-MS separations
- Scalable separations from 3 to 10μm particle sizes
Informacje prawne
kartridż do prekolumny
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
567517-U | 4061838545640 |