Merck
50632-U
Supelco
Ascentis® Express 90 Å F5 (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, HPLC Column
Synonim(y):
Kolumna HPLC z rdzeniem i powłoką (SPP) Fused Core PFP
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
Nazwa produktu
Ascentis® Express F5, 5 μm HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
Materiały
stainless steel column
Poziom jakości
agency
suitable for USP L43
linia produktu
Ascentis®
Właściwości
endcapped
producent / nazwa handlowa
Ascentis®
opakowanie
1 ea of
Parametry
60 °C temp. range
600 bar max. pressure (9000 psi)
metody
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
dł. × śr. wewn.
25 cm × 4.6 mm
powierzchnia
90 m2/g
zanieczyszczenia
<5 ppm metals
Matryca
Fused-Core particle platform
superficially porous particle
grupa aktywna macierzy
PFP (pentafluorophenyl) phase
wielkość cząstki
5 μm
wielkość porów
90 Å pore size
pH robocze
2-8
Zastosowanie
food and beverages
metoda separacji
reversed phase
Opis ogólny
Ascentis® Express 5 μm F5 is a high-speed, high-performance liquid chromatography column based on the highly efficient Fused-Core® particle design. The bonded, endcapped, dimethylpentafluorophenyl-propylsilane stationary phase of Ascentis Express 5 μm F5 provides a stable, reversed-phase packing with electron-deficient phenyl rings due to the presence of electronegative fluorines. In addition to forming π-π and mildly steric interactions, F5 phases also retain compounds by polar interactions. As a result of having both polar and non-polar character, F5 phases can show dual-mode retention behavior, sometimes producing a “U-shaped” retention as a function of acetonitrile content of the mobile phase, with retention increasing at both low and high concentrations of ACN (reversed-phase and HILIC retention modes). Ascentis Express 5 μm F5 can be used for basic, acidic, or neutral compounds with alternate selectivity from C18.
Zastosowanie
  • Chromatografia cieczowa lumacaftoru w obecności ivacaftoru i identyfikacja pięciu nowych produktów degradacji przy użyciu wysokosprawnej chromatografii cieczowej z pułapką jonową i spektrometrią mas czasu przelotu: W badaniu tym zastosowano kolumnę HPLC 2445 Express F5, 5 µm do precyzyjnego oznaczania lumacaftoru w obecności ivacaftoru i identyfikacji nowych produktów degradacji, prezentując skuteczność kolumny w analizie złożonych mieszanin (Özcan et al., 2023).
  • Metody LC-MS/MS i LC-DAD wskazujące na stabilność do dokładnego oznaczania tasimelteonu i wysokorozdzielczej identyfikacji spektrometrycznej nowego produktu degradacji: Wykorzystując kolumnę HPLC 2445 Express F5, 5 µm, w badaniu tym opracowano metody oznaczania tasimelteonu wskazujące na stabilność, podkreślając solidność kolumny w analizie farmaceutycznej (Özcan et al., 2020).
  • Najnowsze trendy w ultraszybkiej HPLC: kolumny krzemionkowe nowej generacji o powierzchniowo porowatej ..: W tym przeglądzie omówiono postępy w dziedzinie kolumn HPLC, w tym 2445 Express F5, podkreślając ich rolę w osiąganiu ultraszybkich separacji w chemii analitycznej (Ali i in., 2012).
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Fused-Core is a registered trademark of Advanced Materials Technology, Inc.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Iltaf Shah et al.
The Journal of steroid biochemistry and molecular biology, 180, 118-128 (2018-02-13)
Research shows that immunoassay techniques are not the best choice for the estimation of vitamin D in human blood samples. The main reasons are that some immunoassays are not able to distinguish between 25-OHD3 and 25-OHD2 vitamin D metabolites. Furthermore
Maria A Khalikova et al.
Talanta, 130, 433-441 (2014-08-28)
The presented work describes the development of a simple, fast and effective on-line SPE-UHPLC-UV/vis method using fused core particle columns for extraction, separation and quantitative analysis of the nine illegal dyes, most frequently found in chilli-containing spices. The red dyes
Alex D Batista et al.
Talanta, 133, 142-149 (2014-12-02)
On-line sample pretreatment (clean-up and analyte preconcentration) is for the first time coupled to sequential injection chromatography. The approach combines anion-exchange solid-phase extraction and the highly effective pentafluorophenylpropyl (F5) fused-core particle column for separation of eight sulfonamide antibiotics with similar
Imran Ali et al.
Journal of separation science, 35(23), 3235-3249 (2012-11-28)
New generation columns, i.e. packed with superficially porous silica particles are available as trade names with following manufacturers: Halo, Ascentis Express, Proshell 120, Kinetex, Accucore, Sunshell, and Nucleoshell. These provide ultra-fast HPLC separations for a variety of compounds with moderate
Jakub Fibigr et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 120, 112-119 (2016-01-01)
A new high-performance liquid chromatography method using fused-core column for fast separation of resveratrol and polydatin has been developed and used for quality control of nutraceuticals with resveratrol and polydatin content. Retention characteristics (log k) were studied under different conditions
Global Trade Item Number
SKUGTIN
50632-U4061838528841