Kluczowe dokumenty
52941
Propionyl-L-carnitine-(N-methyl-d3)
analytical standard
Synonim(y):
(2R)-3-Carboxy-N,N-dimethyl-N-(methyl-d3)-2-(1-oxopropoxy)-1-propanaminium inner salt, L-Carnitine-(methyl-d3) propionyl ester, Propanoyl-L-carnitine-(N-methyl-d3)
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
Próba
≥97.0% (TLC)
aktywność optyczna
[α]/D -22±2°, c = 0.1 in H2O
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
zakres etykietowania
≥99.0%
Zastosowanie
clinical testing
Format
neat
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[O-]C(C[C@@H](OC(CC)=O)C[N+](C)(C([2H])([2H])[2H])C)=O
Klucz InChI
UFAHZIUFPNSHSL-FPUGOENOSA-N
Powiązane kategorie
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)