Merck
617466
Sigma-Aldrich
Acetyl-d3-L-carnitine hydrochloride
≥98 atom % D, ≥99% (CP)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9D3H14NO4·HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
242.72
Kod UNSPSC:
12352108
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
≥98 atom % D
Próba
≥99% (CP)
Formularz
solid
aktywność optyczna
[α]25/D -28°, c = 1 in H2O
mp
194 °C (dec.) (lit.)
przesunięcie masy
M+3
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[Cl-].[2H]C([2H])([2H])C(=O)O[C@H](CC(O)=O)C[N+](C)(C)C
InChI
1S/C9H17NO4.ClH/c1-7(11)14-8(5-9(12)13)6-10(2,3)4;/h8H,5-6H2,1-4H3;1H/t8-;/m1./s1/i1D3;
Klucz InChI
JATPLOXBFFRHDN-SPMMGKNWSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Anna Marco-Ramell et al.
Journal of proteome research, 17(7), 2307-2317 (2018-06-16)
This study explores the metabolic profiles of concordant/discordant phenotypes of high insulin resistance (IR) and obesity. Through untargeted metabolomics (LC-ESI-QTOF-MS), we analyzed the fasting serum of subjects with high IR and/or obesity ( n = 64). An partial least-squares discriminant
Ximena Mora-Cubillos et al.
Molecular nutrition & food research, 59(12), 2480-2490 (2015-09-29)
To identify the most discriminant dietary biomarkers of nuts exposure in subjects with metabolic syndrome (MetS), and investigate the potential association between exposure and the severity of the MetS diagnostic traits. We applied the untargeted LC-ESI-qToF-MS-driven metabolomic workflow to explore