Merck
644099
Sigma-Aldrich
Acetyl-13C2-L-carnitine hydrochloride
99 atom % 13C
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13C2C7H18ClNO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
241.68
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352108
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Formularz
solid
aktywność optyczna
[α]25/D -28°, c = 1 in H2O
mp
194 °C (dec.) (lit.)
przesunięcie masy
M+2
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[Cl-].C[N+](C)(C)C[C@@H](CC(O)=O)O[13C]([13CH3])=O
InChI
1S/C9H17NO4.ClH/c1-7(11)14-8(5-9(12)13)6-10(2,3)4;/h8H,5-6H2,1-4H3;1H/t8-;/m1./s1/i1+1,7+1;
Klucz InChI
JATPLOXBFFRHDN-FUBUMMEWSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Dynamic Nuclear Polarization (DNP) is a phenomenon by which high spin polarization, typically derived from a bath of free radical electrons, is transferred to a nuclear spin bath, enhancing the difference between the nuclear energy levels and thereby producing dramatically enhanced NMR signals for detection.
Sigma-Aldrich.com presents an article concerning MRI/MRS and the use of isotopes in hyperpolarization.