Merck
662127
Sigma-Aldrich
Palmitoyl-1,2,3,4-13C4-L-carnitine hydrochloride
99 atom % 13C
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13C4C19H45NO4 · HCl
Masa cząsteczkowa:
440.04
Kod UNSPSC:
12352108
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Postać
solid
mp
166 °C
przesunięcie masy
M+4
ciąg SMILES
Cl.CCCCCCCCCCCC[13CH2][13CH2][13CH2][13C](=O)O[C@H](CC([O-])=O)C[N+](C)(C)C
InChI
1S/C23H45NO4.ClH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-23(27)28-21(19-22(25)26)20-24(2,3)4;/h21H,5-20H2,1-4H3;1H/t21-;/m1./s1/i16+1,17+1,18+1,23+1;
Klucz InChI
GAMKNLFIHBMGQT-GDTWUBLWSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3