Kluczowe dokumenty
D8375
2-Deoxy-D-glucose
≥98% (GC), crystalline
Synonim(y):
2-Deoxyglucose, 2-Deoxy-D-arabinohexose
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
synthetic
Próba
≥98% (GC)
Formularz
crystalline
metody
gas chromatography (GC): suitable
inhibition assay: suitable
kolor
white to off-white
mp
146-147 °C (lit.)
rozpuszczalność
H2O: 0.250 g/5mL
Zastosowanie
clinical research
life science and biopharma
metabolomics
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)CC=O
InChI
1S/C6H12O5/c7-2-1-4(9)6(11)5(10)3-8/h2,4-6,8-11H,1,3H2/t4-,5-,6+/m1/s1
Klucz InChI
VRYALKFFQXWPIH-PBXRRBTRSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Cechy i korzyści
- High-purity compound suitable for a wide variety of research applications
Opakowanie
Inne uwagi
produkt podobny
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
We presents an article about the Warburg effect, and how it is the enhanced conversion of glucose to lactate observed in tumor cells, even in the presence of normal levels of oxygen. Otto Heinrich Warburg demonstrated in 1924 that cancer cells show an increased dependence on glycolysis to meet their energy needs, regardless of whether they were well-oxygenated or not.