Merck
616737
Sigma-Aldrich
L-Carnitine-(methyl-d3) hydrochloride
98 atom % D, 98% (CP)
About This Item
Wzór liniowy:
CD3(CH3)2N+CH2CH(OH)CH2CO2H Cl-
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
200.68
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352108
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
98 atom % D
Próba
98% (CP)
Formularz
solid
przesunięcie masy
M+3
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[Cl-].[2H]C([2H])([2H])[N+](C)(C)C[C@H](O)CC(O)=O
InChI
1S/C7H15NO3.ClH/c1-8(2,3)5-6(9)4-7(10)11;/h6,9H,4-5H2,1-3H3;1H/t6-;/m1./s1/i1D3;
Klucz InChI
JXXCENBLGFBQJM-QKBJTWEASA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Denise K Gessner et al.
Archives of animal nutrition, 69(5), 399-410 (2015-08-26)
In rodents, forced activation of hepatic peroxisome proliferator-activated receptor α (PPARα) by administration of exogenous PPARα activators during lactation leads to a reduction of milk triacylglycerol (TAG) production. Herein, we investigated whether a negative energy balance (NEB) induced by feed