Merck
678872
Sigma-Aldrich
Chloroacetonitrile-13C2, 15N
98 atom % 15N, 99 atom % 13C, 98% (CP)
About This Item
Wzór liniowy:
Cl13CH213C15N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
78.48
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Próba
98% (CP)
przesunięcie masy
M+3
ciąg SMILES
Cl[13CH2][13C]#[15N]
InChI
1S/C2H2ClN/c3-1-2-4/h1H2/i1+1,2+1,4+1
Klucz InChI
RENMDAKOXSCIGH-STGVANJCSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
129.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
54 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)