Merck
W6942
Urea-13C,15N2
API for Clinical Studies, ≥98 atom % 15N, ≥99 atom % 13C, ≥99% (CP)
About This Item
Wzór liniowy:
H215N13CO15NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
63.03
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
klasa czystości
cGMP
czystość izotopowa
≥99 atom % 13C
≥98 atom % 15N
Próba
≥99% (CP)
mp
132-135 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+3
temp. przechowywania
15-25°C
ciąg SMILES
[15NH2][13C]([15NH2])=O
InChI
1S/CH4N2O/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)/i1+1,2+1,3+1
Klucz InChI
XSQUKJJJFZCRTK-VMIGTVKRSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
Ten produkt może być dostępny z zapasów hurtowych i może być pakowany na żądanie. Aby uzyskać informacje na temat cen, dostępności i pakowania, prosimy o kontakt z Obsługą Klienta Stabilnych Izotopów.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)