Kluczowe dokumenty
611360
Supelco
Urea-13C,15N2 solution
NMR reference standard, 0.1 M in DMSO-d6 (99.9 atom % D), NMR tube size 8 mm × 7 in.
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13CH415N2O
Masa cząsteczkowa:
63.03
Kod UNSPSC:
12142201
NACRES:
NA.24
klasa czystości
NMR reference standard
analytical standard
Poziom jakości
stężenie
0.1 M in DMSO-d6 (99.9 atom % D)
metody
NMR: suitable
rozmiar probówki do NMR
8 mm × 7 in.
Format
single component solution
Cechy i korzyści
Indirect detection
Ilość
8 mm O.D. tube contains 1.9 mL
Each pack contains 10 tubes..
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
188.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
87.00 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)