Kluczowe dokumenty
W302600
Sodium citrate dihydrate
≥99%, FG
Synonim(y):
Sodium citrate tribasic dihydrate, Citric acid trisodium salt dihydrate, Trisodium citrate dihydrate
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Halal
Kosher
zgodność regionalna
EU Regulation 1333/2008 & 178/2002
Próba
≥99%
mp
>300 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
odorless
ciąg SMILES
O.O.[Na+].[Na+].[Na+].OC(CC([O-])=O)(CC([O-])=O)C([O-])=O
InChI
1S/C6H8O7.3Na.2H2O/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;;;;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);;;;2*1H2/q;3*+1;;/p-3
Klucz InChI
NLJMYIDDQXHKNR-UHFFFAOYSA-K
Powiązane kategorie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W302600-10KG-K | 4061835566273 |
W302600-1KG | |
W302600-SAMPLE-K | 4061835566303 |
W302600-10KG | |
W302600-1KG-K | 4061835566280 |
W302600-25KG | |
W302600-25KG-K | 4061835566297 |
W302600-SAMPLE |