Merck
485349
Sigma-Aldrich
Succinic acid-1,4-13C2
99 atom % 13C
Synonim(y):
Butanedioic acid-1,4-13C2
About This Item
Wzór liniowy:
HO213CCH2CH213CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
120.07
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Poziom jakości
Próba
99% (CP)
Postać
solid
metody
mass spectrometry (MS): suitable
tw
235 °C
mp
187-190 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+2
ciąg SMILES
O[13C](=O)CC[13C](O)=O
InChI
1S/C4H6O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)/i3+1,4+1
Klucz InChI
KDYFGRWQOYBRFD-CQDYUVAPSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Isotopic Labeling for NMR Spectroscopy of Biological Solids;
Dynamic Nuclear Polarization (DNP) is a phenomenon by which high spin polarization, typically derived from a bath of free radical electrons, is transferred to a nuclear spin bath, enhancing the difference between the nuclear energy levels and thereby producing dramatically enhanced NMR signals for detection.
Sigma-Aldrich.com presents an article concerning MRI/MRS and the use of isotopes in hyperpolarization.