Merck
455024
Sigma-Aldrich
Poly(propylene glycol) diacrylate
average Mn ~800, contains 100 ppm BHT as inhibitor, 100 ppm MEHQ as inhibitor
Synonim(y):
Poly(propylene oxide) diacrylate
About This Item
Wzór liniowy:
H2C=CHCO(OC3H6)nO2CCH=CH2
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
masa cząsteczkowa
average Mn ~800
Poziom jakości
zawiera
100 ppm BHT as inhibitor
100 ppm MEHQ as inhibitor
współczynnik refrakcji
n20/D 1.452
gęstość
1.01 g/mL at 25 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OCCCO.OC(=O)C=C
InChI
1S/C3H4O2.C3H8O2/c1-2-3(4)5;4-2-1-3-5/h2H,1H2,(H,4,5);4-5H,1-3H2
Klucz InChI
TXHCDEYHZPHRAC-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)