Kluczowe dokumenty
759821
1,1-Dibutyl-d18-3-octadecylurea
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)17NHCON((CD2)3CD3)2
Masa cząsteczkowa:
442.86
Kod UNSPSC:
12352005
Polecane produkty
czystość izotopowa
≥98 atom % D
Próba
≥98% (CP)
Formularz
solid
przesunięcie masy
M+18
ciąg SMILES
O=C(N(C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])([2H])[2H])[2H])[2H])[2H])C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])([2H])[2H])[2H])[2H])[2H])NCCCCCCCCCCCCCCCCCC
Opakowanie
Ten produkt może być dostępny z zapasów hurtowych i może być pakowany na żądanie. Aby uzyskać informacje na temat cen, dostępności i pakowania, prosimy o kontakt z Obsługą Klienta Stabilnych Izotopów.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)