Key Documents
616656
Betaine-(trimethyl-d9) hydrochloride
98 atom % D
About This Item
Polecane produkty
czystość izotopowa
98 atom % D
Poziom jakości
Próba
99% (CP)
Postać
solid
metody
mass spectrometry (MS): suitable
mp
241-242 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+9
ciąg SMILES
Cl[H].[2H]C([2H])([2H])[N+](CC([O-])=O)(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C5H11NO2.ClH/c1-6(2,3)4-5(7)8;/h4H2,1-3H3;1H/i1D3,2D3,3D3;
Klucz InChI
HOPSCVCBEOCPJZ-KYRNGWDOSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?