Key Documents
792322
Betaine-13C5,15N
99 atom % 13C, 98 atom % 15N, 97% (CP)
About This Item
Polecane produkty
czystość izotopowa
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Próba
97% (CP)
Postać
powder
metody
mass spectrometry (MS): suitable
przesunięcie masy
M+6
ciąg SMILES
[13CH3][N+]([13CH3])([13CH2][13C]([O-])=O)[13CH3]
InChI
1S/C5H11NO2/c1-6(2,3)4-5(7)8/h4H2,1-3H3/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1
Klucz InChI
KWIUHFFTVRNATP-CVMUNTFWSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)