Merck
730092
Sigma-Aldrich
Trimethylamine-13C3,15N hydrochloride
99 atom % 13C, 98 atom % 15N
Synonim(y):
Trimethylammonium-13C3,15N chloride
About This Item
Wzór liniowy:
(13CH3)315N HCl
Masa cząsteczkowa:
99.54
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Formularz
powder
mp
283-284 °C (dec) (lit.)
przesunięcie masy
M+4
ciąg SMILES
Cl.[13CH3][15N]([13CH3])[13CH3]
InChI
1S/C3H9N.ClH/c1-4(2)3;/h1-3H3;1H/i1+1,2+1,3+1,4+1;
Klucz InChI
SZYJELPVAFJOGJ-UJNKEPEOSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Marcin Ufnal et al.
The Canadian journal of cardiology, 30(12), 1700-1705 (2014-12-06)
Recent evidence suggests that an elevated plasma trimethylamine N-oxide (TMAO) level is associated with an increased risk of adverse cardiovascular events in humans; however, the mechanism is not clear. The aims of this study were to establish the plasma TMAO