Kluczowe dokumenty
608831
Trimethylamine-15N hydrochloride
98 atom % 15N
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)315N· HCl
Masa cząsteczkowa:
96.56
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
Polecane produkty
czystość izotopowa
98 atom % 15N
Poziom jakości
Formularz
solid
mp
283-284 °C (dec.) (lit.)
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
Cl.C[15N](C)C
InChI
1S/C3H9N.ClH/c1-4(2)3;/h1-3H3;1H/i4+1;
Klucz InChI
SZYJELPVAFJOGJ-VZHAHHFWSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)