Kluczowe dokumenty
591599
Trimethyl-13C3-amine hydrochloride
99 atom % 13C
Synonim(y):
Methanamine-13C, N,N-di(methyl-13C), hydrochloride
About This Item
Polecane produkty
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Formularz
solid
mp
283-284 °C (dec.) (lit.)
przesunięcie masy
M+3
ciąg SMILES
Cl.[13CH3]N([13CH3])[13CH3]
InChI
1S/C3H9N.ClH/c1-4(2)3;/h1-3H3;1H/i1+1,2+1,3+1;
Klucz InChI
SZYJELPVAFJOGJ-HCULJTSZSA-N
Opakowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)