Merck
616761
Sigma-Aldrich
4-Methylanisole-2,3,5,6-d4
98 atom % D
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8D4H6O
Masa cząsteczkowa:
126.19
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352112
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
98 atom % D
bp
174 °C (lit.)
gęstość
1.0 g/mL at 25 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+4
ciąg SMILES
[2H]c1c([2H])c(OC)c([2H])c([2H])c1C
InChI
1S/C8H10O/c1-7-3-5-8(9-2)6-4-7/h3-6H,1-2H3/i3D,4D,5D,6D
Klucz InChI
CHLICZRVGGXEOD-LNFUJOGGSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
138.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
59.00 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)