Merck
595977
Sigma-Aldrich
Diethyl oxalate-13C2
99 atom % 13C
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3CH213CO2)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
148.13
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Próba
99% (CP)
tw
185 °C (lit.)
gęstość
1.091 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+2
ciąg SMILES
CCO[13C](=O)[13C](=O)OCC
InChI
1S/C6H10O4/c1-3-9-5(7)6(8)10-4-2/h3-4H2,1-2H3/i5+1,6+1
Klucz InChI
WYACBZDAHNBPPB-MPOCSFTDSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
167.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
75 °C - closed cup