Merck
489964
Sigma-Aldrich
L-Asparagine-(amine-15N) monohydrate
98 atom % 15N
About This Item
Wzór liniowy:
H2NCOCH2CH(15NH2)CO2H · H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
151.13
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
98 atom % 15N
Poziom jakości
Postać
solid
aktywność optyczna
[α]20/D +31.5°, c = 1 in 1 M HCl
mp
233-235 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
[H]O[H].NC(=O)C[C@H]([15NH2])C(O)=O
InChI
1S/C4H8N2O3.H2O/c5-2(4(8)9)1-3(6)7;/h2H,1,5H2,(H2,6,7)(H,8,9);1H2/t2-;/m0./s1/i5+1;
Klucz InChI
RBMGJIZCEWRQES-USBYOXAQSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)