Kluczowe dokumenty
936227
Poly(propylene fumarate)
contains contains ~20 wt% diethyl fumarate & 250 ppm MEHQ as inhibitor
Synonim(y):
PPF
About This Item
Wzór liniowy:
C3H8O2(C7H8O4)n
Kod UNSPSC:
13111057
NACRES:
NA.21
Polecane produkty
Formularz
viscous liquid (Paste)
Poziom jakości
zawiera
contains ~20 wt% diethyl fumarate & 250 ppm MEHQ as inhibitor
kolor
colorless, White
temp. przechowywania
−20°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Poli(fumaran propylenu) (PPF), biodegradowalny poliester, zawiera nienasyconą grupę fumaranową, która umożliwia sieciowanie polimeru w kowalencyjną sieć polimerową i jest szeroko badany w zastosowaniach inżynierii tkankowej ze względu na regulowaną biodegradowalność, biokompatybilność i właściwości mechaniczne.
Zastosowanie
- Degradowalny materiał na rusztowania dla inżynierii tkanki kostnej
- Synteza rusztowań sieciowalnych
- W systemie dostarczania leków
Cechy i korzyści
- Lepsza biokompatybilność i biodegradowalność
- Nienasycone miejsca fumaranu do sieciowania
- Po hydrolizie wiązania estrowego PPF ulega degradacji do biokompatybilnego i wydalanego kwasu fumarowego i glikolu propylenowego.
produkt powiązany
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
572.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
300 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)