Merck
656941
Sigma-Aldrich
Diethyl maleate-1,4-13C2
99 atom % 13C
About This Item
Wzór liniowy:
C2H5O13COCH=CH13COOC2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
174.16
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352108
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Formularz
solid
masa cząsteczkowa
174.16 by atom % calculation
bp
225 °C
mp
-10 °C
gęstość
1.076 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+2
ciąg SMILES
CCO[13C](=O)\C=C/[13C](=O)OCC
InChI
1S/C8H12O4/c1-3-11-7(9)5-6-8(10)12-4-2/h5-6H,3-4H2,1-2H3/b6-5-/i7+1,8+1
Klucz InChI
IEPRKVQEAMIZSS-PAIDASCPSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
197.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
92 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)