Kluczowe dokumenty
131326
Pentachlorobenzene
96%
Synonim(y):
1,2,3,4,5-Pentachlorobenzene
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
96%
Formularz
solid
bp
275-277 °C (lit.)
mp
84-87 °C (lit.)
gęstość
1.609 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
chloro
ciąg SMILES
Clc1cc(Cl)c(Cl)c(Cl)c1Cl
InChI
1S/C6HCl5/c7-2-1-3(8)5(10)6(11)4(2)9/h1H
Klucz InChI
CEOCDNVZRAIOQZ-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Sol. 1
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?