Kluczowe dokumenty
112194
Hexachloro-1,3-butadiene
96%
Synonim(y):
Perchlorobutadiene
About This Item
Polecane produkty
ciśnienie pary
0.2 mmHg ( 20 °C)
Poziom jakości
Próba
96%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.555 (lit.)
bp
210-220 °C (lit.)
mp
−22-−19 °C (lit.)
gęstość
1.665 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
chloro
ciąg SMILES
Cl\C(Cl)=C(Cl)/C(Cl)=C(\Cl)Cl
InChI
1S/C4Cl6/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10
Klucz InChI
RWNKSTSCBHKHTB-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?