Merck
185442
Sigma-Aldrich
Hexachloroethane
99%
Synonim(y):
Perchloroethane
About This Item
Wzór liniowy:
Cl3CCCl3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
236.74
Beilstein:
1740341
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
eCl@ss:
39050109
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
gęstość pary
8.16 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
0.4 mmHg ( 20 °C)
Próba
99%
Formularz
solid
mp
183-185 °C (dec.) (lit.)
rozpuszczalność
alcohol: soluble
benzene: soluble
chloroform: soluble
diethyl ether: soluble
oil: soluble
water: insoluble
gęstość
2.091 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
chloro
ciąg SMILES
ClC(Cl)(Cl)C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C2Cl6/c3-1(4,5)2(6,7)8
Klucz InChI
VHHHONWQHHHLTI-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Effect of hydrogen peroxide concentrations on the degradation of hexachloroethane in the absence and the presence of tetrachloroethene by Fenton′s reagent has been investigated.
Zastosowanie
Hexachloroethane was used as catalyst in preparation of chlorosilanes from hydrosilanes. It was used to investigate the transformation of hexachloroethane in natural waters. It was used as reagent during polycondensation reaction of p-aminobenzoic acid.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Transformation of hexachloroethane in a sulfidic natural water.
Miller PL, et al.
Environmental Science & Technology, 32(9), 1269-1275 (1998)
Synthesis of Poly (p-benzamide) with Triphenylphosphine and Hexachloroethane Reagents-Reaction Conditions.
Wu G-C, et al.
Polymer Journal, 14(7), 571-574 (1982)
Veerachai Pongkittiphan et al.
Tetrahedron letters, 50(36), 5080-5082 (2010-04-03)
A new and efficient chlorination protocol is presented for the preparation of chlorosilanes from hydrosilanes. A variety of chlorinating agents in combination with palladium(II) chloride as the catalyst are examined. Among them, hexachloroethane is found to be the best choice
Olha Furman et al.
Environmental science & technology, 43(5), 1528-1533 (2009-04-09)
Superoxide is unreactive in deionized water, but aqueous systems containing added solvents, including H2O2 at >100 mM, show significantly increased reactivity of superoxide with oxidized organic compounds such as highly chlorinated aliphatics. The potential for solid surfaces to similarly increase
Ludwig Weissflog et al.
Chemosphere, 65(6), 975-980 (2006-05-06)
Artemisia lerchiana is a wormwood species of the Central Asian steppe regions, where it completely cover whole areas. For the first time it was possible to show through field experiments that C(1)/C(2) halocarbons (VCHCs), such as chloroform (CHL), tetrachloroethene (PER)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
185442-5G4061838757203
185442-100G4061838757197
185442-500G4061833544938