Merck
378755
Sigma-Aldrich
Dichlorotriphenylphosphorane
95%
Synonim(y):
Triphenylphosphine dichloride
About This Item
Wzór liniowy:
(C6H5)3PCl2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
333.19
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
95%
Formularz
solid
mp
85 °C (dec.) (lit.)
grupa funkcyjna
phosphine
ciąg SMILES
ClP(Cl)(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C18H15Cl2P/c19-21(20,16-10-4-1-5-11-16,17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15H
Klucz InChI
ASWXNYNXAOQCCD-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Dichlorotriphenylphosphorane (Triphenylphosphine dichloride, PPh3Cl2) is a phosphorous halide. Stability and reactivity of dichlorotriphenylphosphorane have been studied by solid state 31P NMR spectroscopy. It participates in the conversion of carboxylic esters to acid halides and mechanism of this cleavage has been investigated. Modified method has been proposed in which dichlorotriphenylphosphorane participates in the synthesis of tertiary amides.
Zastosowanie
Dichlorotriphenylphosphorane may be used in the synthesis of the following:
  • tertiary benzanilide derivatives
  • N-phosphodipeptides
  • dialkyl phosphorochloridites based on the reaction of trialkyl phosphites
  • naphthalene ring-based calix[3]amide, via reaction with 6-amino-2-naphthoic acid
  • C2v-symmetrical cyclic tetramers of aromatic amides
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 2 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
68.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
20 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
The preparation of dimethyl phosphorochloridite and its homologs from trialkyl phosphites and dichlorotriphenylphosphorane.
Majewski P.
Phosph. Sulfur Relat. Elem., 33(1-2), 37-39 (1987)
Synthesis, crystal structure and dynamic behavior of naphthalene-based calix [3] amide: Cyclic trimers of 2-alkylamino-6-naphthoic acid.
Katagiri K, et al.
Journal of Molecular Structure, 891(1), 346-350 (2008)
Synthesis of N-Phosphopeptides Coupled by Dichlorotriphenylphosphorane.
Dong S-Z, et al.
Synthetic Communications, 31(13), 2067-2075 (2001)
Simple and convenient synthesis of tertiary benzanilides using dichlorotriphenylphosphorane.
Azumaya I, et al.
Tetrahedron, 59(13), 2325-2331 (2003)
Murali K Urlam et al.
MedChemComm, 4(6), 932-941 (2013-09-28)
The