Merck
419184
Sigma-Aldrich
Triphenylphosphine diiodide
technical grade, 90%
Synonim(y):
Diiodotriphenylphosphorane
About This Item
Wzór liniowy:
(C6H5)3PI2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
516.09
Beilstein:
2740417
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.06
klasa czystości
technical grade
Próba
90%
Formularz
solid
mp
210-220 °C (lit.)
grupa funkcyjna
phosphine
ciąg SMILES
IP(I)(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C18H15I2P/c19-21(20,16-10-4-1-5-11-16,17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15H
Klucz InChI
NSWZEXJQHIXCFL-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Dijodek trifenylofosfiny (Ph3P. I2) może być stosowany jako odczynnik:
  • W celu ułatwienia konwersji alkoholowych, tiolowych i enolowych grup funkcyjnych w jodki alkilowe poprzez tworzenie jodku alkoksyfosfoniowego.
  • Do otrzymywania β-jodo-α,β-nienasyconych ketonów z cyklicznych β-diketonów w obecności aminy trietylowej.
  • W syntezie azotanów alkilowych z alkoholi.
  • W reakcji przegrupowania Beckmanna w celu syntezy laktamów z oksymu cykloalkanonu.
  • Do otrzymywania aromatycznych i alifatycznych estrów kwasów karboksylowych w obecności N,N-dimetyloaminopirydyny.
Ph3P. I2 może być również stosowany do redukcji tlenku grafenu w celu produkcji nanosieci grafenowych w łagodnych i przyjaznych dla środowiska warunkach.
Piktogramy
Health hazardCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Triphenylphosphine-Iodine
Dormoy J-R
Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis, Second Edition (2001)
New approach for the reduction of graphene oxide with triphenylphosphine dihalide
Shin H-S et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 6(23), 18809-18813 (2016)