Merck
491578
Sigma-Aldrich
4-Methoxybenzoic acid-α-13C
99 atom % 13C
Synonim(y):
p-Anisic acid-carboxy-13C
About This Item
Wzór liniowy:
CH3O-C6H4-13CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
153.14
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Poziom jakości
Próba
99% (CP)
Formularz
solid
mp
183-184 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
COc1ccc(cc1)[13C](O)=O
InChI
1S/C8H8O3/c1-11-7-4-2-6(3-5-7)8(9)10/h2-5H,1H3,(H,9,10)/i8+1
Klucz InChI
ZEYHEAKUIGZSGI-VJJZLTLGSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
365.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
185.00 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)