Merck
485691
Sigma-Aldrich
Benzoic acid-(phenyl-13C6)
99 atom % 13C
Synonim(y):
13C Labeled benzoic acid
About This Item
Wzór liniowy:
13C6H5CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
128.08
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Próba
99% (CP)
Postać
solid
metody
protein expression: suitable
tw
249 °C (lit.)
mp
121-125 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+6
ciąg SMILES
OC(=O)[13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13cH]1
InChI
1S/C7H6O2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H,8,9)/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
Klucz InChI
WPYMKLBDIGXBTP-IDEBNGHGSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Health hazardCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation
Organy docelowe
Lungs
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves