Merck
176710
Sigma-Aldrich
Deuterium bromide solution
47 wt. % in D2O, 99 atom % D
About This Item
Wzór liniowy:
DBr/D2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
101.95
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
czystość izotopowa
99 atom % D
Poziom jakości
Formularz
liquid
stężenie
47 wt. % in D2O
metody
NMR: suitable
bp
126 °C (lit.)
gęstość
1.537 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
Br[2H]
InChI
1S/BrH/h1H/i/hD
Klucz InChI
CPELXLSAUQHCOX-DYCDLGHISA-N
Powiązane kategorie
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)