Kluczowe dokumenty
766801
Betaine-1,2-13C2
99 atom % 13C, 99% (CP)
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)3N+ 13CH213COO-
Masa cząsteczkowa:
119.13
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
Polecane produkty
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Próba
99% (CP)
Formularz
solid
metody
mass spectrometry (MS): suitable
przesunięcie masy
M+2
ciąg SMILES
C[N+](C)(C)[13CH2][13C]([O-])=O
InChI
1S/C5H11NO2/c1-6(2,3)4-5(7)8/h4H2,1-3H3/i4+1,5+1
Klucz InChI
KWIUHFFTVRNATP-MQIHXRCWSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
Ten produkt może być dostępny z zapasów hurtowych i może być pakowany na żądanie. Aby uzyskać informacje na temat cen, dostępności i pakowania, prosimy o kontakt z Obsługą Klienta Stabilnych Izotopów.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)