Merck
486221
Sigma-Aldrich
Trimethyl-d9-amine
99 atom % D
About This Item
Wzór liniowy:
(CD3)3N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
68.17
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
gęstość pary
2.09 (vs air)
ciśnienie pary
13.3 psi ( 21 °C)
czystość izotopowa
99 atom % D
temp. samozapłonu
374 °F
bp
3-4 °C (lit.)
mp
−117 °C (lit.)
gęstość
0.734 g/mL at 25 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+9
ciąg SMILES
[2H]C([2H])([2H])N(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C3H9N/c1-4(2)3/h1-3H3/i1D3,2D3,3D3
Klucz InChI
GETQZCLCWQTVFV-GQALSZNTSA-N
Opakowanie
5 g quantity is packaged in a 450 mL carbon steel lecture bottle with stainless steel CGA 110/180 valve. Nominal gas pressure at 21ºC is 13 psig for 5 g. This pressure is slightly above atmospheric pressure. Care must be taken when extracting this product from the cylinder.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Polecane produkty
Stainless steel control valves Z146951, Z187224 or either of stainless steel regulators Z148504 and Z148512 and a "T"-purge valve Z151661 is recommended.
PTFE sealing washers GCA inlet size 180 Z146994
PTFE sealing washers CGA inlet size 110 Z146986
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Gas 1A - Press. Gas Liquefied gas - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
2A - Gases
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
19.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-7 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)