Kluczowe dokumenty
729876
Propionyl-L-carnitine-(N-methyl-d3) hydrochloride
99 atom % D, 98% (CP)
About This Item
Wzór liniowy:
HO2CCH2CH(O2CCH2CH3)CH2N(CH3)2(CD3) • HCl
Masa cząsteczkowa:
256.74
Kod UNSPSC:
12352108
Identyfikator substancji w PubChem:
Polecane produkty
czystość izotopowa
99 atom % D
Próba
98% (CP)
Formularz
powder
przesunięcie masy
M+3
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[Cl-].[2H]C([2H])([2H])[N+](C)(C)C[C@@H](CC(O)=O)OC(=O)CC
InChI
1S/C10H19NO4.ClH/c1-5-10(14)15-8(6-9(12)13)7-11(2,3)4;/h8H,5-7H2,1-4H3;1H/t8-;/m1./s1/i2D3;
Klucz InChI
KTFMPDDJYRFWQE-WVKKGGDISA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?