Kluczowe dokumenty
776408
L-Arginine-2,3,3,4,4,5,5-d7 hydrochloride
98 atom % D, 97% (CP)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6D7H7N4O2 · HCl
Masa cząsteczkowa:
217.71
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
Polecane produkty
czystość izotopowa
98 atom % D
Próba
97% (CP)
Formularz
powder
metody
bio NMR: suitable
przesunięcie masy
M+7
ciąg SMILES
NC(NC([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[C@]([2H])(N)C(O)=O)=N.Cl
InChI
1S/C6H14N4O2.ClH/c7-4(5(11)12)2-1-3-10-6(8)9;/h4H,1-3,7H2,(H,11,12)(H4,8,9,10);1H/t4-;/m0./s1/i1D2,2D2,3D2,4D;
Klucz InChI
KWTQSFXGGICVPE-AHQNDZJWSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
Ten produkt może być dostępny z zapasów hurtowych i może być pakowany na żądanie. Aby uzyskać informacje na temat cen, dostępności i pakowania, prosimy o kontakt z Obsługą Klienta Stabilnych Izotopów.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?