Merck
W384712
Sigma-Aldrich
L-Lysine hydrochloride
natural, FG
Synonim(y):
(2S)-2,6-Diaminohexanoic acid hydrochloride
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H14N2O2 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
182.65
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
Numer Flavisa:
17.031
NACRES:
NA.21
pochodzenie biologiczne
corn
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Halal
Kosher
natural
zgodność regionalna
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.320
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
odorless
ciąg SMILES
[Cl-].N[C@@H](CCCCN)C(=O)O.[H+]
InChI
1S/C6H14N2O2.ClH/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10;/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10);1H/t5-;/m0./s1
Klucz InChI
BVHLGVCQOALMSV-JEDNCBNOSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)