Kluczowe dokumenty
1372005
USP
L-Lizyna
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
L-Lysine monohydrochloride, (S)-2,6-Diaminohexanoic acid monohydrochloride
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
lysine
producent / nazwa handlowa
USP
mp
263 °C (dec.) (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
ciąg SMILES
OC([C@@H](N)CCCCN)=O.[H]Cl
InChI
1S/C6H14N2O2.ClH/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10;/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10);1H/t5-;/m0./s1
Klucz InChI
BVHLGVCQOALMSV-JEDNCBNOSA-N
Opis ogólny
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Also used to prepare standard and system suitability solutions for identification and impurity analysis by Thin-Layer Chromatography (TLC) method according to the given below monographs of United States Pharmacopeia (USP):
- Lysine Hydrochloride Tablets
- Lysine Hydrochloride
- Arginine Hydrochloride
- Arginine
Komentarz do analizy
Inne uwagi
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)