Kluczowe dokumenty
Y0000397
Lysine acetate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
L-Lysine acetate salt, (S)-2,6-Diaminohexanoic acid
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
lysine
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(O)=O.NCCCC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H14N2O2.C2H4O2/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10;1-2(3)4/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10);1H3,(H,3,4)/t5-;/m0./s1
Klucz InChI
RRNJROHIFSLGRA-JEDNCBNOSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Inne uwagi
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)