Merck
282677
Sigma-Aldrich
L-Lysine hydrate
97%
Synonim(y):
(S)-(+)-Lysine
About This Item
Wzór liniowy:
H2N(CH2)4CH(NH2)CO2H · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
146.19 (anhydrous basis)
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
solid
aktywność optyczna
[α]21/D +22°, c = 2 in 6 M HCl
przydatność reakcji
reaction type: solution phase peptide synthesis
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
OC([C@@H](N)CCCCN)=O.O
InChI
1S/C6H14N2O2.H2O/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10;/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10);1H2/t5-;/m0./s1
Klucz InChI
HZRUTVAFDWTKGD-JEDNCBNOSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Dong Hoon Han et al.
Nature communications, 5, 5633-5633 (2014-12-06)
The 26S proteasome is the primary machinery that degrades ubiquitin (Ub)-conjugated proteins, including many proteotoxic proteins implicated in neurodegeneraton. It has been suggested that the elevation of proteasomal activity is tolerable to cells and may be beneficial to prevent the