Merck
90538
Supelco
L-Arginine monohydrochloride
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonim(y):
(S)-(+)-2-Amino-5-[(aminoiminomethyl)amino]pentanoic acid monohydrochloride, (S)-(+)-Arginine hydrochloride
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H14N4O2 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
210.66
Beilstein:
3631658
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
TraceCERT®
Poziom jakości
linia produktu
TraceCERT®
klasy chemiczne analitów
amino acids, peptides, proteins
producent / nazwa handlowa
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
warunki przechowywania
under inert gas (argon)
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
kolor
white
mp
226-230 °C
Zastosowanie
food and beverages
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Cl[H].N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(O)=O
InChI
1S/C6H14N4O2.ClH/c7-4(5(11)12)2-1-3-10-6(8)9;/h4H,1-3,7H2,(H,11,12)(H4,8,9,10);1H/t4-;/m0./s1
Klucz InChI
KWTQSFXGGICVPE-WCCKRBBISA-N
Opis ogólny
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO/IEC 17025 i ISO 17034. Ten CRM jest identyfikowalny z materiałem pierwotnym z NMI, np. NIST lub NMIJ.
Certyfikowana zawartość za pomocą ilościowego NMR wraz z niepewnością i datą ważności są podane na certyfikacie.
Pobierz swój certyfikat na stronie: http://www.sigma-aldrich.com.
Sprawdź całe portfolio naszych aminokwasy certyfikowane materiały referencyjne (CRM)
Zastosowanie
Więcej informacji na temat odpowiedniej techniki instrumentalnej można znaleźć w certyfikacie analizy produktu. W celu uzyskania dalszej pomocy należy skontaktować się z działem technicznym.
Działania biochem./fizjol.
Substrat syntazy tlenku azotu, który jest przekształcany w cytrulinę i tlenek azotu (NO). Indukuje uwalnianie insuliny poprzez mechanizm zależny od tlenku azotu.
Opakowanie
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Informacje prawne
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Jenna Gallie et al.
PLoS biology, 13(3), e1002109-e1002109 (2015-03-13)
Phenotype switching is commonly observed in nature. This prevalence has allowed the elucidation of a number of underlying molecular mechanisms. However, little is known about how phenotypic switches arise and function in their early evolutionary stages. The first opportunity to
Nivaldo Ribeiro Villela et al.
Journal of translational medicine, 12, 232-232 (2014-08-26)
Relative hypovolemia is frequently found in early stages of severe sepsis and septic shock and prompt and aggressive fluid therapy has become standard of care improving tissue perfusion and patient outcome. This paper investigates the role of the nitric oxide
X Zheng et al.
Journal of dental research, 94(2), 344-353 (2014-12-06)
Dental caries is closely associated with the microbial disequilibrium between acidogenic/aciduric pathogens and alkali-generating commensal residents within the dental plaque. Fluoride is a widely used anticaries agent, which promotes tooth hard-tissue remineralization and suppresses bacterial activities. Recent clinical trials have
Lucie Holubova et al.
Carbohydrate polymers, 112, 271-276 (2014-08-19)
Hyaluronic acid (HA) is known to serve as a dynamic mediator intervening in many physiological functions. Its specific effect has been repeatedly confirmed to be strongly influenced by the molecular size of hyaluronan fragments. However common technological approaches of HA
Yumiko Mizukoshi et al.
ChemMedChem, 10(4), 736-741 (2015-03-12)
Numerous small organic compounds exist in equilibrium among monomers, soluble oligomers, and insoluble aggregates in aqueous solution. Compound aggregation is a major reason for false positives in drug screening, and even soluble oligomers can interfere with structural and biochemical analyses.
Protokoły
The modern thin-layer chromatography (TLC) offers advantages also in the field of cosmetics to quickly and simultaneously analyze samples with densitometric detection.