Kluczowe dokumenty
158631
4′-Chloroacetanilide
97%
Synonim(y):
N-(4-Chlorophenyl)acetamide, Acetic acid 4-chloroanilide, NSC 40563, NSC 444
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
solid
mp
176-178 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amide
chloro
ciąg SMILES
CC(=O)Nc1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C8H8ClNO/c1-6(11)10-8-4-2-7(9)3-5-8/h2-5H,1H3,(H,10,11)
Klucz InChI
GGUOCFNAWIODMF-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
<li><strong>Walidacja metody wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC):</strong> 4-chloroacetanilid jest stosowany jako wzorzec wewnętrzny dla diazotanu izosorbidu w oznaczeniu tabletek lub kapsułek o przedłużonym uwalnianiu zawierających nitroglicerynę, diazotan izosorbidu lub tetraazotan pentaerytrytolu metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej (Gelber i Papas, 1983).</li>
</ul>
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?