Merck
750131
Sigma-Aldrich
L-Asparagine-13C4,15N2,2,3,3-d3
98 atom % 15N, 98 atom % D, 99 atom % 13C, 95% (CP)
Synonim(y):
(S)-2-Aminosuccinic acid 4-amide-13C4,15N2,2,3,3-d3, L-Aspartic acid 4-amide-13C4,15N2,2,3,3-d3
About This Item
Wzór liniowy:
H215N13CO13CD213CD(15NH2)13COOH
Masa cząsteczkowa:
141.09
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % 13C
98 atom % 15N
98 atom % D
Próba
95% (CP)
Formularz
solid
metody
bio NMR: suitable
mp
235 °C (dec) (lit.)
przesunięcie masy
M+9
ciąg SMILES
[15NH2][13C]([13C]([2H])([2H])[13C@]([2H])([15NH2])[13C](O)=O)=O
InChI
1S/C4H8N2O3/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2H,1,5H2,(H2,6,7)(H,8,9)/t2-/m0/s1/i1+1D2,2+1D,3+1,4+1,5+1,6+1
Klucz InChI
DCXYFEDJOCDNAF-YTEKHOIXSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)