Merck
750018
Sigma-Aldrich
L-Arginine-13C6,15N4,2,3,3,4,4,5,5-d7 hydrochloride
99 atom % 13C, 98 atom % 15N, 98 atom % D, 95% (CP)
Synonim(y):
(S)-2-Amino-5-guanidinopentanoic acid-13C6,15N4,2,3,3,4,4,5,5-d7 hydrochloride
About This Item
Wzór liniowy:
H215N13C(=15NH)15NH(13CD2)313CD(15NH2)13COOH • HCl
Masa cząsteczkowa:
227.63
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % 13C
98 atom % 15N
98 atom % D
Próba
95% (CP)
Formularz
solid
metody
bio NMR: suitable
mp
222 °C (dec) (lit.)
przesunięcie masy
M+17
ciąg SMILES
[15NH2][13C]([15NH][13C]([2H])([2H])[13C]([2H])([2H])[13C]([2H])([2H])[13C@@](N)([2H])[13C](O)=O)=[15NH].Cl
InChI
1S/C6H14N4O2.ClH/c7-4(5(11)12)2-1-3-10-6(8)9;/h4H,1-3,7H2,(H,11,12)(H4,8,9,10);1H/t4-;/m0./s1/i1+1D2,2+1D2,3+1D2,4+1D,5+1,6+1,8+1,9+1,10+1;
Klucz InChI
KWTQSFXGGICVPE-URLWBABPSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
Ten produkt może być dostępny z zapasów hurtowych i może być pakowany na żądanie. Aby uzyskać informacje na temat cen, dostępności i pakowania, prosimy o kontakt z Obsługą Klienta Stabilnych Izotopów.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Christopher Daniel Green et al.
Developmental cell, 46(5), 651-667 (2018-08-28)
Spermatogenesis requires intricate interactions between the germline and somatic cells. Within a given cross section of a seminiferous tubule, multiple germ and somatic cell types co-occur. This cellular heterogeneity has made it difficult to profile distinct cell types at different stages