Merck
687022
Sigma-Aldrich
MES-d13
98 atom % D, 98% (CP)
Synonim(y):
4-Morpholineethanesulfonic acid-d13 monohydrate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6D13NO4S
Masa cząsteczkowa:
208.32
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
98 atom % D
Próba
98% (CP)
Formularz
solid
metody
NMR: suitable
bio NMR: suitable
przesunięcie masy
M+13
ciąg SMILES
[2H]OS(=O)(=O)C([2H])([2H])C([2H])([2H])N1C([2H])([2H])C([2H])([2H])OC([2H])([2H])C1([2H])[2H]
InChI
1S/C6H13NO4S/c8-12(9,10)6-3-7-1-4-11-5-2-7/h1-6H2,(H,8,9,10)/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2/hD
Klucz InChI
SXGZJKUKBWWHRA-ZPJQSATDSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)