Merck
655392
Sigma-Aldrich
Bis-tris-d19
98 atom % D, 98% (CP)
Synonim(y):
2,2-Bis(hydroxymethyl)-2,2′,2″-nitrilotriethanol-d19
About This Item
Wzór liniowy:
(DOCD2CD2)2NC(CD2OD)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
228.36
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161705
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
czystość izotopowa
98 atom % D
Próba
98% (CP)
Formularz
solid
metody
NMR: suitable
bio NMR: suitable
mp
104 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+19
ciąg SMILES
[2H]OC([2H])([2H])C([2H])([2H])N(C([2H])([2H])C([2H])([2H])O[2H])C(C([2H])([2H])O[2H])(C([2H])([2H])O[2H])C([2H])([2H])O[2H]
InChI
1S/C8H19NO5/c10-3-1-9(2-4-11)8(5-12,6-13)7-14/h10-14H,1-7H2/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,10D,11D,12D,13D,14D
Klucz InChI
OWMVSZAMULFTJU-ZMHMTVDGSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Friedemann Flügge et al.
Journal of biomolecular NMR, 70(4), 245-259 (2018-04-28)
Human blood group A and B glycosyltransferases (GTA, GTB) are highly homologous glycosyltransferases. A number of high-resolution crystal structures is available showing that these enzymes convert from an open conformation into a catalytically active closed conformation upon substrate binding. However